235016
Dimethylphenylsilane
≥98%
Sinônimo(s):
Phenyldimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SiH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
136.27
Beilstein:
2204906
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
157 °C/744 mmHg (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
chave InChI
ZISUALSZTAEPJH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dimethylphenylsilane is used as a silylating agent in homocoupling reactions to produce well defined polymers.
Aplicação
Reagent for enol ether synthesis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained