Documentos Principais
423815
Sigma-Aldrich
Diethylsilane
99%
Sinônimo(s):
3-Silapentane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2SiH2
Número CAS:
Peso molecular:
88.22
Beilstein:
1730902
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
56 °C (lit.)
densidade
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)