144207
Chlorodimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
DMCS, Dimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8.56 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Lim. expl.
20 %
índice de refração
n20/D 1.383 (lit.)
p.e.
34.7 °C (lit.)
pf
−111 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)Cl
InChI
1S/C2H7ClSi/c1-4(2)3/h4H,1-2H3
chave InChI
YGHUUVGIRWMJGE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
144207-10G | |
144207-50G | 4061838735478 |