Documentos Principais
226181
Sigma-Aldrich
Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, CMDMCS
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2Si(CH3)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
143.09
Beilstein:
1731933
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
114 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
chave InChI
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)