395439
Chloro(dimethyl)vinylsilane
97%
Sinônimo(s):
Dimethylvinylchlorosilane, Vinyldimethylchlorosilane
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
82-83 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)C=C
InChI
1S/C4H9ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H,1H2,2-3H3
chave InChI
XSDCTSITJJJDPY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?