234982
Allyl(chloro)dimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
ADMCS, Allyldimethylchlorosilane
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
111-113 °C (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)CC=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- the synthesis of cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene
- silylation of silicic acid
- the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers
- O-silylation of phenyl sulfones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?