302449
Chloro(dimethyl)thexylsilane
95%
Sinônimo(s):
Chlorodimethyl(1,1,2-trimethylpropyl)silane, Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)chlorosilane, Dimethyl-thexylchlorosilane, Dimethylthexylsilyl chloride, TDSCl, Thexyldimethylsilyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
chave InChI
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?