241725
Triisopropylsilyl chloride
97%
Sinônimo(s):
Chlorotriisopropylsilane, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.16 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
198 °C/739 mmHg (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
chave InChI
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?