337005
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
97%
Sinônimo(s):
TIPDSiCl2
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
chave InChI
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?