274623
Dess-Martin periodinane
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
130-133 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
chave InChI
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For 1° and 2° alcohols to aldehydes and ketones.
- In the synthesis of N-protected α-amino aldehydes from the corresponding N-protected β-amino alcohols.
- To synthesize alkynyl oxoaldehyde probe (AlkMGO).
Características e benefícios
- milder reaction conditions (room temperature, neutral pH)
- shorter reaction times and higher yields
- high chemoselectivity
- tolerance of sensitive functional groups, and a long shelf life
- simplified workups
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?