661384
2-Iodoxybenzoic acid
contains stabilizer, 45 wt. % (IBX)
Sinônimo(s):
SIBX, Stabilized IBX
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
contém
stabilizer
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
45 wt. % (IBX)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
CQMJEZQEVXQEJB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
IBX is not often used due to the fact that it is an impact-sensitive explosive material, which prevents its shipping and transport, as well as its application in industry.