232130
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
97%
Sinônimo(s):
BTI, Iodobenzene I,I-bis(trifluoroacetate), PIFA
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
121-125 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
chave InChI
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Pummerer-like reactions
- Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
- Mediating oxidative cycloisomerization
- Tosyloxylation of anilides
Reagent for the oxidation of N-acylhydrazones to 1,3,4-oxadiazoles. Promotes the cyclization of styryl amines to N-alkyl or N-aryl indoles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232130-1KG | |
232130-10G | 4061838783363 |
232130-50G | 4061838783370 |