235385
tert-Butyl nitrite
90%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl nitrite
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
p.e.
61-63 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: very soluble(lit.)
carbon disulfide: very soluble(lit.)
chloroform: very soluble(lit.)
diethyl ether: very soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
O-nitroso
nitroso
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
chave InChI
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes
- for the preparation of aryl azides from aryl amines
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235385-25ML | 4061838785046 |
235385-100ML | 4061838785039 |
235385-5G |