234834
Cyclopentadienyltitanium(IV) trichloride
97%
Sinônimo(s):
CpTiCl3
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Ti/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
AENCLWKVWIIOQH-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?