491268
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
chave InChI
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Aplicação
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup
Ponto de fulgor (°C)
closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)