281662
Diethylene glycol dimethyl ether
anhydrous, 99.5%
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
370 °F
Lim. expl.
17.4 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of 3,5-dinitrobenzaldehyde via reduction of 3,5-dinitrobenzoyl chloride using lithium aluminum tri-tert-butoxyhydride.
- Copper-catalyzed cross-coupling of iodoarenes with 4-[2,2,2-trifluoro-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholine to form the corresponding trifluoromethyl arenes.
- Conversion of olefins (for eg: (±)-α-pinene) to primary amines (3-pinanamine) via hydroboration-amination reaction.
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Copper(I)-Phen Complex