Documentos Principais
QTUM0TEX1
Milli-Q
Cartucho de polimento Quantum® TEX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de polimento Quantum®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Quantum®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<5 ppb
capacidade
33 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 8g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de polimento Quantum® TEX contém uma combinação de meios de purificação projetados para remover níveis vestigiais de compostos orgânicos e íons da água de alimentação ultrapura que afeta aplicações específicas. Construído em polipropileno e polietileno, que são adequados para a produção de água ultrapura. É composto de materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis e com baixo teor de compostos orgânicos. O cartucho de polimento Quantum® TEX pode ser utilizado com os sistemas Milli-Q® Advantage A10/Integral/Reference.
Aplicação
Este cartucho de polimento retém íons e compostos orgânicos e é recomendado para a maior parte das necessidades laboratoriais.
Características e benefícios
  • Consumível original Milli-Q® para troca do cartucho de polimento Quantum® TEX - QTUM0TEX1.
  • Manutenção sem preocupações: fácil instalação e troca.
  • A etiqueta e-Sure para conexão por RFID permite a rastreabilidade completa (gerenciamento de dados).
  • Contém Organex (mistura de carvão ativado sintético e resinas de troca iônica virgens).
  • Utiliza tecnologia de troca iônica para purificação.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Componentes
  • Organex (mistura de resinas de troca iônica virgens e carvão ativado sintético)
  • Resinas de troca iônica virgens
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany