Documentos Principais
QGARDT2X1
Milli-Q
Cartucho de purificação Q-Gard® T2
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
can produce high resistivity water from purification media
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
capacidade
≤53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 34 g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de purificação Q-Gard® T2 é um cartucho sobressalente projetado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço de água DI. O cartucho é composto por materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis. Ele contém um microfiltro para remoção de particulados, carvão ativado para adsorção de compostos orgânicos e resina de troca iônica de leito misto para remoção de íons. O cartucho de purificação Q-Gard® T2 pode ser utilizado com os sistemas de purificação de água Milli-Q® Advantage A10/Reference.
Aplicação
Remoção de contaminantes iônicos e orgânicos da água.
Características e benefícios
  • Consumível original para troca do cartucho de purificação Q-Gard® QGARDT2X1.
  • Produz água isenta de contaminantes iônicos e orgânicos por tecnologias de troca iônica, carvão ativado e filtração em profundidade.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Componentes
Resinas de troca iônica virgens para desionização
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany