Documentos Principais
QGARDTXL04
Milli-Q
Cartucho de purificação Q-Gard®
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
Sinônimo(s):
Cartucho de polimento Q-Gard® XL
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Materiais
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
Nível de qualidade
Características
(Can produce high resistivity water from purification media.)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
Parâmetros
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
capacidade
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de polimento Q-Gard® XL contém uma combinação de meios de purificação cuidadosamente selecionados para remover íons em níveis de traço para produzir água de alta resistividade.
O cartucho é feito de materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis.
Para uso com os sistemas Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR série 7000.
Aplicação
Este cartucho de polimento contém resinas de troca iônica virgens para remoção de íons em nível de traço e é recomendado para qualquer trabalho laboratorial que requeira níveis muito baixos de íons em sistemas de grande volume.
Características e benefícios
  • O cartucho de purificação Q-Gard® XL é adaptado à fonte de água de alimentação para otimizar o desempenho dos meios de purificação downstream para garantir resultados consistentes.
  • Etiqueta e-Sure com tecnologia RFID para fins de segurança e arquivamento automático dos parâmetros da embalagem.
  • Trocar a cada 6 meses.
  • Consumível original fabricado em nossas instalações com certificação ISO 9001.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany