Documentos Principais
PR0GTXLCS1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard® XL
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® XL-S-C
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.85
Materiais
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated )
filter (silver-impregnated activated carbon)
polypropylene and polyethylene cartridge
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
Parâmetros
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
A × L × P
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
conector
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® XL-S-C pré-trata a água de alimentação removendo partículas grandes e cloro livre da água de torneira. Isso protege a membrana de OR contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
O pacote de pré-tratamento inclui pré-filtração para remover partículas, carvão ativado para remover cloro e um agente anti-incrustação para minimizar o risco de formação de incrustações. A opção do pacote de autolimpeza inclui uma pastilha de limpeza de cloro integrada que limpa automaticamente a membrana de OR quando um novo pacote é instalado.
Para uso com os sistemas de purificação de água maiores RiOs, Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX e AFS® E.
Aplicação
Os pacotes protegem e mantêm o bom funcionamento das membranas de OR nos sistemas de purificação de água.
Características e benefícios
  • Proteção otimizada das membranas de osmose reversa (OR).
  • Garante que a vida útil e o desempenho do sistema sejam otimizados.
  • A filtração em profundidade remove partículas e coloides.
  • O polifosfato protege de incrustação.
  • O filtro de carvão ativado impregnado com prata reduz o cloro livre e fornece proteção bacteriostática.
  • As pastilhas EfferSan Effervescent (antigas ROProtect CR) propiciam manutenção automática da OR.
  • Etiqueta e-Sure com tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote, arquivamento automático dos parâmetros do pacote e rastreabilidade total.
  • Substituir a cada 6 meses para produzir resultados ideais
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany