CDFC420F2
Cartucho de carbono
(4" x 20"), For pretreatment of water with high chlorine level (> 3 ppm)
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
removal of colloids, particles and free chlorines for improved system performance.
embalagem
pkg of 2 units
Altura
50.8 cm (20 in.)
Diâmetro
10 cm (4 in.)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de carbono (4 pol. x 20 pol.) usa tecnologia de troca iônica para remover com eficiência coloides, partículas e cloro livre para melhorar o desempenho do sistema.
Aplicação
O cartucho de carbono (4 pol. x 20 pol.) é usado para o pré-tratamento ideal de água com alto nível de cloro (> 3 ppm).
Características e benefícios
- Proteção otimizada das membranas de osmose reversa (OR).
- Garante que a vida útil e o desempenho do sistema sejam otimizados.