CDFC02203
Cartucho de carbono Super-C
For use with Super-Q® systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
embalagem
pkg of 3 units
Comprimento
55 cm (22 in.)
compatibilidade
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de carbono Super-C, um cartucho de filtração de carvão ativado sintético, remove de modo eficiente os particulados e contaminantes orgânicos da água purificada usando um carvão embalado a seco exclusivo.
Aplicação
O cartucho de carbono Super-C é usado com o sistema Super-Q® para remover produtos orgânicos em nível de traço da água.
Características e benefícios
- Comprimento: 22 polegadas (56 cm).
- Os cartuchos produzem água ultrapura de qualidade consistente que excede às especificações de água tipo I das normas ASTM/CAP/CLSI.
Informações legais
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany