Key Documents
CPMB02202
Milli-Q
Cartucho de polimento Ion-Ex de 55 cm (22 pol.)
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Sinônimo(s):
Cartucho de polimento Ion-Ex (troca iônica)
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
Nível de qualidade
Características
Removal of Inorganics and particulate contaminants
embalagem
pkg of 2 units
Comprimento
55 cm (22 in.)
capacidade
175 g ion exchange capacity (NaCl)
compatibilidade
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de polimento Ion-Ex de 55 cm (22 pol.) é um cartucho de purificação de água utilizado para remover substâncias inorgânicas em níveis de traço da água ultrapura.
Aplicação
Este cartucho remove de forma eficiente contaminantes iônicos em níveis de traço.
Características e benefícios
  • Remove de forma eficiente particulados inorgânicos e contaminantes dentro do fluxo de alimentação dos sistemas de purificação de água para laboratório Super-Q® Plus.
  • Contém resinas de troca iônica virgens.
  • Produz de forma consistente água ultrapura de qualidade que excede as especificações para água Tipo I das normas ASTM/CAP/CLSI.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany