Documentos Principais
CPEX02201
Milli-Q
Cartucho Organex-Q®
For Super-Q® systems
Sinônimo(s):
Cartucho Organex-Q® de 55 cm (22 pol.)
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
removal of Inorganic and organic
embalagem
pkg of 1 unit
Comprimento
55 cm (22 in.)
capacidade
120 g ion exchange capacity (NaCl)
compatibilidade
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho Organex-Q® de 55 cm (22") é um cartucho de substituição para o sistema Super-QQ® usado para remover vestígios de substâncias orgânicas e inorgânicas de água ultrapura. Ele contém resina de troca iônica de leito misto de grau nuclear e carvão ativado.
Aplicação
Remove vestígios de contaminantes iônicos e orgânicos.
Características e benefícios
O método de purificação envolve o uso de troca iônica e carvão ativado.
Informações legais
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany