Documentos Principais
CDEX01201
Milli-Q
Cartucho Organex-Q®
For use with Milli-Q® and Milli-RO bowl-style systems
Sinônimo(s):
Cartucho Organex-Q® de 30 cm (12 pol.)
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
removes trace organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
embalagem
pkg of 1 unit
Comprimento
30 cm (12 in.)
compatibilidade
for use with Alpha-Q (Before 1987)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho Organex-Q® de 30 cm (12 pol.) é um cartucho sobressalente usado para remover substâncias orgânicas em níveis de traço da água pré-tratada por osmose reversa (OR), desionização ou destilação. Ele é feito de polipropileno puro e tem substituição dos grupos silanol (endcapped) termoligados para reduzir o risco de contaminação de extraíveis.
Aplicação
Para uso com sistemas Milli-Q® e Milli-RO bowl.
Características e benefícios
O método de purificação envolve o uso de troca iônica e carvão ativado.
Informações legais
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany