Key Documents
SPR08SIA1
Milli-Q
Pacote de purificação SmartPak® DQ8
For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
Sinônimo(s):
Pacote de purificação SmartPak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SmartPak®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de purificação SmartPak® DQ8 contém uma combinação de meios de purificação seletivos para produzir água pura e ultrapura diretamente a partir de água de torneira. O SmartPak® DQ3 é um cartucho duplo completo que remove impurezas em níveis de traço da água de torneira. O primeiro cartucho combina meios de pré-tratamento com uma membrana de osmose reversa (OR). O segundo cartucho contém resinas de troca iônica. Este pacote contém ainda a resina de troca iônica de leito misto de grau para produção ultrapura exclusiva Jetpore® para produzir água pura e ultrapura diretamente a partir de água de torneira. O SmartPak® precisa ser substituído periodicamente durante a manutenção do sistema. Para uso com sistemas Direct-Q® 8.
Aplicação
Este pacote remove diversos contaminantes (compostos orgânicos, íons, partículas...)
Características e benefícios
  • Consumível original para substituição do pacote de purificação SmartPak® DQ8 SPR08SIA1.
  • Solução confiável e acessível para água ultrapura.
  • Pré-tratamento (filtro de profundidade e carvão ativado)
  • Cartucho de osmose reversa.
  • Carvão ativado sintético.
  • Resinas de troca iônica virgens.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany