Documentos Principais
SPR0LSIA1
Milli-Q
Pacote de purificação LT SmartPak DQ3
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature 
Sinônimo(s):
Pacote de purificação SmartPak®, Pacote de purificação LT (baixa temperatura) SmartPak® DQ3
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
Produces ultrapure water directly from tap water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SmartPak®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de purificação para baixa temperatura (LT) SmartPak® DQ3 contém uma combinação de meios de purificação seletivos para a produção de água pura tipo 3 e ultrapura tipo 1 diretamente da água de torneira.
O SmartPak® DQ3 é um cartucho duplo completo que remove impurezas em níveis de traço da água de torneira. O primeiro cartucho combina meios de pré-tratamento com uma membrana de osmose reversa (OR). O segundo cartucho contém resinas de troca iônica.
Este pacote contém o exclusivo Jetpore®, uma resina de troca iônica de leito misto e grau ultrapuro para produção de água pura e ultrapura diretamente da água de torneira.
O SmartPak® precisa ser substituído periodicamente durante a manutenção do sistema.
Para uso com os sistemas de purificação de água Direct-Q® com baixa temperatura (<15 °C) da água de alimentação.
Aplicação
Este pacote remove vários contaminantes da água (íons, compostos orgânicos, partículas...).
Características e benefícios
  • Pré-tratamento (filtro de profundidade e carvão ativado).
  • Cartucho de osmose reversa.
  • Carvão ativado sintético.
  • Resinas de troca iônica virgens.
  • Manutenção sem preocupações: fácil instalação e troca.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany