Documentos Principais
SANIKIT01
Milli-Q
Kit de higienização
For Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3 tank Integrated Tanks
Sinônimo(s):
Kit de higienização para tanques integrados Direct-Q®/RiOs/RiOs-DI®
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Características
minimum tank level display of at least 50%; Total time = 4.5 hrs
embalagem
pkg of 1 kit
tamanho de poro
0.22 μm pore size
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
É realizada uma higienização do sistema para eliminar o crescimento bacteriano tanto no sistema quanto no tanque. É realizada uma higienização do tanque para eliminar o crescimento bacteriano somente no tanque. Recomenda-se higienizar o sistema pelo menos uma vez ao ano.
Aplicação
Kit de higienização para os tanques Direct-Q® 3/RiOs 3/RiOs-DI® 3.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany