Documentos Principais
SIPK0SIX2
Milli-Q
Cartucho de purificação SimpliPak®
For Simplicity® systems with DI water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação SimpliPak® 2
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
Nível de qualidade
Características
can remove trace contaminants
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SimpliPak®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
compatibilidade
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de purificação SimpliPak® 2 é projetado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até em níveis de traço de alimentação de água desionizada. O cartucho é feito de materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis.
Aplicação
O cartucho de purificação SimpliPak® 2 pode ser usado com os sistemas de purificação de água Simplicity®.
Características e benefícios
  • Consumível original para troca do cartucho de purificação SimpliPak® 2 - SIPK0SIX2.
  • Manutenção descomplicada: fácil instalação e troca.
  • Gera água isenta de contaminantes iônicos e orgânicos por meio de tecnologias de troca iônica e carvão ativado.
Informações legais
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany