Documentos Principais
EDSKIT001
Milli-Q
Kit de instalação do pacote de aplicação
For use with various lab water purification systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
embalagem
pkg of 1 kit
Comprimento
12.7 cm
compatibilidade
for use with EDS-Pak®
for use with LC-Pak®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit de condicionamento e instalação de cartuchos inclui as seguintes peças reutilizáveis:
  • Conexão para mangueira macho de polietileno ¼ Gaz com anel de vedação do tipo “O-ring”
  • Conectores de polietileno ¼ G F – ¼ Gaz F para conexão à campana protetora Millipak®
  • A
Aplicação
Para uso com o filtro de polimento LC-Pak®/EDS-Pak®. Este kit é usado para a instalação inicial e ativação dos pacotes de aplicação.
Informações legais
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany