Documentos Principais
LCPAK00A1
Milli-Q
Filtro de polimento LC-Pak
Placed at the point of dispense of Milli-Q® IQ/EQ 7 series water systems. Suitable for HPLC, UHPLC, LC-MS and LC-MS/MS analyses.
Sinônimo(s):
Filtro de polimento LC-Pak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Materiais
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Nível de qualidade
Características
removal of trace organics
embalagem
pkg of 1 unit
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de polimento LC-Pak® é um cartucho de purificação que contém sílica granular porosa de fase reversa C18. Ele é validado para atingir uma qualidade de água adequada para análises de substâncias orgânicas em níveis de traço e ultratraço.
O dispositivo compacto oferece acesso eficiente e conveniente a água ultrapura recém-purificada do ponto de dispensação Q-POD® das séries Milli-Q® IQ e EQ 7.
Aplicação
A água ultrapura tratada com um filtro de polimento LC-Pak® é adequada para o preparo de eluentes, tampões e brancos, diluição de amostras e preparo de padrões em análises de LC-MS e LC-MS-MS.
Características e benefícios
  • Fornecido com um certificado de qualidade.
  • Produz no mínimo 500 l de água adequada para análise de substâncias orgânicas em níveis de traço e ultratraço, quando alimentado com água ultrapura Milli-Q®.
  • Ative com metanol de alto grau antes do uso.
  • Fornecido hermeticamente fechado com sua campana protetora.
  • Novo modelo de ponta inferior para instalação segura da campana protetora.
  • Manutenção descomplicada: fácil instalação e troca.
  • Etiqueta e-Sure para conexão por RFID com o dispensador Q-POD® possibilita rastreabilidade completa (gerenciamento de dados) e monitoramento automático do status de consumíveis na interface da tela sensível ao toque do POD.
Informações legais
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Ida Boegh Andersen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1117, 41-48 (2019-04-18)
Vitamin K1 (phylloquinone) is one of the vitamin Ks. Several studies have previously investigated the role of vitamin K1 status in respect to disease, but without consistent results. Since vitamin K deficiency has been associated with different disease states it
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column