Voltar
Filtro de polimento LC-Pak
Sinônimo(s):
Filtro de polimento LC-Pak
®
Products
Categoria de produto
filters (2)
Marca
Milli-Q (2)
Volume (mL)
Compatibilidade
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
LCPAK00A1
Filtro de polimento LC-Pak,
Placed at the point of dispense of Milli-Q
®
IQ/EQ 7 series water systems. Suitable for HPLC, UHPLC, LC-MS and LC-MS/MS analyses.
Expandir
Ver preços
LCPAK0001
Filtro de polimento LC-Pak,
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS