SIPK0SIA1
Cartucho de purificação SimpliPak® 1
For Simplicity® water purification systems with Elix® / RO / distilled water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação SimpliPak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
can remove trace contaminants
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SimpliPak®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
tamanho de poro
0.05 μm pore size
compatibilidade
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
- O cartucho de purificação SimpliPak® 1 é projetado para remover contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço quando alimentado com água Elix®/de OR/destilada.
- O cartucho é construído com materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis.
Aplicação
Remove contaminantes iônicos e orgânicos até níveis de traço.
Características e benefícios
- Consumível original para troca do cartucho de purificação SimpliPak® 1 - SIPK0SIA1.
- Manutenção sem preocupações: fácil instalação e troca.
- Gera água isenta de contaminantes iônicos e orgânicos por meio de tecnologias de troca iônica e carvão ativado.
- Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany