SIMFILTER
Simfilter - filtro final de 0,05 μm
For Simplicity® systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
tamanho de poro
0.05 μm pore size
compatibilidade
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Simfilter é o filtro final usado para realizar a filtração final da água dispensada, removendo partículas acima de 0,05 μm. O filtro final Simfilter de 0,05 μm pode ser usado com os sistemas de purificação de água Simplicity®.
Aplicação
O Simfilter, quando posicionado na saída de um sistema de água Simplicity®, fornece água adequada para qualquer uso laboratorial em que o nível de bactérias e/ou partículas deva permanecer baixo.
Características e benefícios
Consumível original para troca do cartucho SIMFILTER - Simfilter - filtro final de 0,05 μm.
Informações legais
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany