Documentos
0PTIA04NN1
Milli-Q
Filtro Opticap® XL
Produces bacteria- and particulate-free Type 2 pure water, for use with Milli-Q® CLX
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Materiais
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Opticap®
Impurezas
<10 cfu/mL Microorganisms
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<500 ppb
tamanho de poro
0.22 μm pore size
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
Descrição geral
O filtro Opticap® é um filtro esterilizante de grau farmacêutico, projetado para remover bactérias e particulados da água pura antes de sua entrada no analisador. Montado no circuito de distribuição, o painel do circuito com o filtro Opticap® XL pode ser fixado à parede ou disposto independentemente no chão.
O filtro é compatível com os sistemas de purificação de água Milli-Q® série CLX 7000.
Aplicação
O filtro Opticap® XL produz água purificada isenta de bactérias e de particulados para aplicações críticas de pesquisa.
Características e benefícios
  • Membrana de filtração Durapore® de 0,22 μm para remoção de bactérias.
  • Garante a conformidade com as especificações de qualidade de água reagente para laboratórios clínicos (do inglês, CLRW).
  • Fornecido com um certificado de qualidade (CQ).
  • Substituir a cada 6 meses para produzir resultados ideais.
Componentes
  • Filtro Opticap® XL com membrana de filtração Durapore® de 0,22 μm para remoção de bactérias.
  • Certificado de qualidade.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos.
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho).
  • Aplicação: Análises laboratoriais em geral
  • Uso pretendido: Purificação de água.
  • Instruções de uso: Consulte a seção “Usando o sistema” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível no pen drive USB da caixa do sistema).
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany