PHCC340KIT
Contador de células automatizado portátil Scepter 3.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
Sinônimo(s):
Cell counting instrument
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
fabricante/nome comercial
Scepter
técnica(s)
cell counting: suitable
tamanho de partícula
4-18 μm
compatibilidade
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Concentração de células
- Tamanho celular médio
- Volume celular médio
- Histograma da distribuição de tamanhos ou volumes
O contador de células Scepter 3.0 é compatível com os sensores de contador de células Scepter 3.0 de 40 uM e 60 uM. Esse kit (PHCC340KIT) inclui um pacote gratuito de 50 sensores de 40 uM.
Componentes
- 1 Scepter 3.0 Contador de células portátil automatizado
- 1 frasco de contas de teste
- 1 estação de carregamento
- 50 sensores (40μM)
Outras notas
acessório
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Conteúdo relacionado
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works