Documentos Principais
PHCC360KIT
Millipore
Contador de células automatizado portátil Scepter 3.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
Sinônimo(s):
Cell counting instrument
About This Item
Código UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.56
fabricante/nome comercial
Scepter
técnica(s)
cell counting: suitable
tamanho de partícula
6-36 μm
compatibilidade
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O contador de células automatizado portátil Scepter 3.0 oferece contagens rápidas de células em um formato portátil e fácil de usar. Destinado apenas para uso em pesquisa, o Scepter 3.0 foi testado com tipos de células representativos daqueles em uso atualmente. Após preparar uma diluição da cultura celular de interesse, as instruções na tela orientam o usuário pelo processo de amostragem. Em menos de 30 segundos após o contador de células de cetro aspirar uma amostra para o sensor do contador de células de cetro, a tela do contador de células de cetro exibe:
  • Concentração de células
  • Tamanho celular médio
  • Volume celular médio
  • Histograma da distribuição de tamanhos ou volumes
O dispositivo armazena até 999 contagens, que podem ser baixadas para o computador do usuário e carregadas para posterior manipulação.
O contador de células Scepter 3.0 é compatível com os sensores de contador de células Scepter 3.0 de 40 uM e 60 uM. Esse kit (PHCC360KIT) inclui um pacote gratuito de 50 sensores de 60 uM.
Componentes
  • 1 Scepter 3.0 Contador de células portátil automatizado
  • 1 frasco de contas de teste
  • 1 estação de carregamento
  • 50 sensores (60μM)
Outras notas
O contador de células Scepter 3.0 não é compatível com sensores da geração anterior; compatível somente com os sensores de contador de células Scepter 3.0 mostrados nos Produtos relacionados.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works