About This Item
Código UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Scepter
técnica(s)
cell counting: suitable
compatibilidade
Scepter
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit de montagem da estação de carregamento Scepter 3.0 é usado para montar a estação de carregamento Scepter 3.0 (vendida separadamente) em várias opções de montagem, liberando um espaço valioso para a capela ou bancada de laboratório.
Um kit de montagem da estação de carregamento está incluído nos instrumentos Scepter 3.0 e também pode ser adquirido separadamente para várias opções de montagem.
Um kit de montagem da estação de carregamento está incluído nos instrumentos Scepter 3.0 e também pode ser adquirido separadamente para várias opções de montagem.
Componentes
Incluído com os instrumentos Scepter 3.0:PHCC340KITPHCC360KITPode ser adquirido separadamente para opções adicionais de montagem.
Conteúdo relacionado
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works