Documentos Principais
PHCC340500
Millipore
Sensores do contador de células Scepter 3.0
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
Sinônimo(s):
Sensores Scepter
About This Item
Código UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
Características
50 μL (sample volumn)
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
Scepter
Parâmetros
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
técnica(s)
cell counting: suitable
tamanho de partícula
4-18 μm
compatibilidade
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O contador de células automatizado portátil Scepter 3.0 fornece um método rápido e conveniente para contagem de células e partículas, além de ser compatível com sensores de 40 e 60 uM. O sistema emprega o princípio de Coulter em um formato em miniatura, portátil, permitindo a contagem rápida de células. O que costumava levar 10 minutos, agora leva menos de 30 segundos. O usuário prepara uma diluição da cultura celular de interesse e usa o contador de células Scepter para aspirar uma amostra dessa diluição para dentro do sensor Scepter.
A tela do contador de células Scepter 3.0 exibe:
  • Concentração de células
  • Tamanho celular médio
  • Volume celular médio
  • Histograma da distribuição de tamanhos ou volumes
Este sistema destina-se somente ao uso em pesquisa e foi testado com tipos celulares representativos daqueles usados atualmente.
Características e benefícios
O sensor Scepter 3.0 foi projetado com uma zona de detecção celular microfabricada que permite a diferenciação por tamanho e volume celular, com resolução da ordem de submícrons e subpicolitros.
Juntamente com canais e componentes eletrônicos de manipulação de líquidos com precisão, o sensor Scepter fornece estatísticas precisas e confiáveis de populações celulares
Outras notas
Não compatível com produtos do Scepter 2.0
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works