PHCC340250
Sensores do contador de células Scepter 3.0
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
Sinônimo(s):
Contador de células automatizado
About This Item
Produtos recomendados
Características
50 μL (sample volumn)
embalagem
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
Scepter
Parâmetros
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
técnica(s)
cell counting: suitable
tamanho de partícula
4-18 μm
compatibilidade
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A tela do contador de células Scepter 3.0 exibe:
- Concentração de células
- Tamanho celular médio
- Volume celular médio
- Histograma da distribuição de tamanhos ou volumes
Este sistema destina-se somente ao uso em pesquisa e foi testado com tipos celulares representativos daqueles usados atualmente.
Características e benefícios
Juntamente com canais e componentes eletrônicos de manipulação de líquidos com precisão, o sensor Scepter fornece estatísticas precisas e confiáveis de populações celulares
Outras notas
produto relacionado
Conteúdo relacionado
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHCC340250 | 4061842638154 |