Documentos Principais
BR4760161
Bureta digital para frascos BRAND® Titrette®
capacity 50 mL, without interface RS 232
Sinônimo(s):
Bottle-top Burette, Bottle-top Dispenser, Burette, Dispenser, Titrette
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Características
without interface RS 232
fabricante/nome comercial
BRAND 4760161
faixa de medição de volume
50 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
A Titrette® é a primeira bureta de topo de frasco a atender aos limites de erro Classe A para buretas de vidro. Além disso, destaca-se pela facilidade de titulação, design compacto, excelente precisão, unidade de dosagem intercambiável e uma interface opcional para PC. Você pode usar a Titrette® para titulação rápida e confiável, mesmo em espaços restritos e independentemente das conexões de energia disponíveis - no laboratório, na produção ou em campo.
Aplicação
Titulação
Características e benefícios
Visão Geral:
  • Simples: Titulação dentro dos limites de erro Classe A diretamente do frasco
  • Fácil: Compacto e robusto
  • Eficiente: Enchimento rápido, dosagem precisa
  • Botões separados para ligar/desligar, pausa e CLEAR para apagar a tela e selecionar função
  • Rodas de mão antideslizantes e um conjunto de engrenagens de precisão que funciona suavemente para titulação rápida ou por gotejamento tornam o manuseio confiável.
Limitações de uso:
  • Temperatura de operação de +15 °C a +40 °C (de 59 °F a 104 °F) para o instrumento e reagente
  • Pressão de vapor até 500 mbar
  • Viscosidade até 500 mm2 /s
  • Altitude: máximo de 3.000 m acima do nível do mar
  • Umidade relativa: 20% a 90%
Componentes
Itens fornecidos:
  • Bureta de topo de frasco Titrette
  • Marcador DE-M
  • Certificado de desempenho
  • Tubo de enchimento telescópico (170 - 330 mm)
  • Tubo de recirculação
  • 2 microbaterias (AAA/UM4/LR03)
  • 3 adaptadores de frasco PP (GL 45/32, GL 45/S 40 e GL 32/NS 29/32)
  • 2 janelas de inspeção com proteção de luz colorida
Com Interface para PC, também inclui:
  • Cabo de conexão (conector Sub-D, 9 pinos)
  • CD com software de driver
  • Protocolo de comunicação
  • Aplicação de exemplo
  • Manual de operação
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This article decribes how to use the BRAND® Titrette® Digital Bottletop Burette for quick and reliable titration.
This article explains cleaning procedures of the BRAND® Titrette® Bottletop Burette.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.