XF5423050
Bomba de vácuo Millivac-Mini, 230 V
Sinônimo(s):
Bomba de vácuo, Mini bomba de vácuo
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V, 50 Hz
Nível de qualidade
Materiais
EPDM rubber membrane
Ryton® head
fluoroelastomer valve
fabricante/nome comercial
Millivac™
Altura
14.1 cm
Comprimento
22.6 cm
Largura
9 cm
peso
1.9 kg
conector
inlet hose connector for 4 mm I.D. tubing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As bombas de vácuo Millivac Mini e Maxi são bombas compactas e livres de manutenção que fornecem uma fonte consistente de vácuo para filtração e outras aplicações laboratoriais. Um design de diafragma patenteado reduziu a área ocupada pelas bombas em comparação com os modelos convencionais.
•Use a bomba Millivac Mini para filtrar água e soluções aquosas
•Use a bomba Millivac Maxi para filtrar volumes maiores ou soluções viscosas
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, possui um diafragma revestido de PTFE e é compatível com gases e vapores levemente agressivos ou corrosivos
•Nenhuma das bombas requer lubrificação e nem é à prova de explosão
Características & Benefícios:
•não é necessária lubrificação
•O design silencioso e compacto conserva o espaço anterior na bancada do laboratório
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, possui diafragma revestido de PTFE e é compatível com gases e vapores levemente agressivos ou corrosivos
Aplicações:
Bomba Millivac Mini para água e soluções aquosas; Bomba Millivac Maxi para volumes maiores ou soluções viscosas
•Use a bomba Millivac Mini para filtrar água e soluções aquosas
•Use a bomba Millivac Maxi para filtrar volumes maiores ou soluções viscosas
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, possui um diafragma revestido de PTFE e é compatível com gases e vapores levemente agressivos ou corrosivos
•Nenhuma das bombas requer lubrificação e nem é à prova de explosão
Características & Benefícios:
•não é necessária lubrificação
•O design silencioso e compacto conserva o espaço anterior na bancada do laboratório
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, possui diafragma revestido de PTFE e é compatível com gases e vapores levemente agressivos ou corrosivos
Aplicações:
Bomba Millivac Mini para água e soluções aquosas; Bomba Millivac Maxi para volumes maiores ou soluções viscosas
Princípio
Vácuo
Informações legais
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP