Documentos Principais
WP6211560
Millipore
Bomba de alta vazão, 115 V/60 Hz
Sinônimo(s):
Laboratory vacuum pump
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
aplicação(ões)
PFAS testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Visão geral
A bomba de alta vazão possui um design acionado por pistão para maior potência.
A bomba para compostos químicos tem um cabeçote e um diafragma quimicamente resistentes para uso com produtos químicos e solventes corrosivos.
Ambas as bombas são fornecidas com 70 cm de mangueira de 1/4 de pol. e um filtro Millex FA50 para proteção contra umidade em linha. Ambas estão listadas na UL e têm marcação CE.
As bombas de alta vazão e para compostos químicos podem suportar altas taxas de vazão para diminuir o tempo de filtração do processo. A bomba de alta vazão possui um design acionado por pistão para maior potência. A bomba para compostos químicos tem um cabeçote e um diafragma quimicamente resistentes para uso com produtos químicos e solventes corrosivos. Ambas as bombas são fornecidas com mangueira de 70 cm e 1/4 de pol. e um filtro Millex-FA50 para proteção contra umidade em linha. Ambas estão listadas na UL e têm marcação CE.
Características e benefícios
- As altas taxas de vazão diminuem o tempo de filtração do processo
- Componentes internos opcionais resistentes a produtos químicos para compatibilidade com vapores corrosivos
- O design portátil permite fácil compartilhamento entre as estações de trabalho
Aplicações
Fonte de vácuo para os suportes de filtro, coletores e dispositivos, incluindo o sistema de filtração Samplicity, o sistema SNAP i.d. 2.0, o coletor de filtração MultiscreenHTS e os filtros Stericup
Princípio
Vácuo
Informações legais
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany