Key Documents
XX5411560
Millipore
Bomba de vácuo Millivac-Mini, 115 V
Sinônimo(s):
Bomba de vácuo compacta, Mini bomba de vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
VA.01
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
Nível de qualidade
Materiais
EPDM rubber membrane
Ryton® head
fluoroelastomer valve
fabricante/nome comercial
Millivac
Altura
14.1 cm
Comprimento
22.6 cm
Largura
9 cm
peso
1.9 kg
conector
inlet hose connector for 4 mm I.D. tubing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As bombas de vácuo Millivac Mini e Maxi são bombas compactas e livres de manutenção que fornecem uma fonte consistente de vácuo para filtração e outras aplicações laboratoriais. Um design de diafragma patenteado reduziu a área ocupada pelas bombas em comparação com os modelos convencionais.
•Use a bomba Millivac Mini para filtrar água e soluções aquosas
•Use a Bomba Millivac Maxi para filtrar volumes maiores ou soluções viscosas
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, tem um revestimento de PTFE diafragma e é compatível com gases e vapores ligeiramente agressivos ou corrosivos
•Nenhuma das bombas requer lubrificação e nem é à prova de explosão
Características & Benefícios:
•Não é necessário lubrificação
•O design silencioso e compacto conserva o espaço anterior na bancada do laboratório A bomba
•Millivac Maxi é à prova de gás, tem revestimento de PTFE diafragma, e é compatível com gases e vapores
levemente agressivos ou corrosivos. Aplicações: Bomba
Millivac Mini para Água e soluções aquosas; Bomba Millivac Maxi para volumes maiores ou soluções viscosas
Princípio
Vácuo
Informações legais
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13