Key Documents
1.03803
Supelco
Desiccant sachet 3 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm
Sinônimo(s):
Dessicant bag, Moisture absorber bag
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
forma
granular
perda
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
capacidade
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
pf
>1000 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Gel de sílica beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
Gel de sílica