Documentos Principais
WHA10548239
Whatman® Desiccant Pack
packet of 1 g, pack of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.24
embalagem
packet of 1 g
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10548239
Descrição geral
1 g packs of desiccant ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage, 100/pk.
Características e benefícios
  • High vapor transmission rate
  • Substrate is made with Tyvek® material
  • Non-dusting, strong and hard to tear
Informações legais
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)