WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
Sinônimo(s):
Z699551, ziploc bag, ziploc bags
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
Descrição geral
These durable bags provide convenient storage and protection for protein saver cards, ensuring safe handling and transport in laboratory environments.
Características e benefícios
- 4" x 6"
- 100EA
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)