Documentos Principais
Z162973
Zipper-top poly bag
size 9 in. × 12 in.
Sinônimo(s):
Resealable Plastic Bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiais
clear low-density polyethylene
tamanho
9 in. × 12 in.
espessura
4 mil
Descrição geral
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6