Key Documents
Z183415
Foil/poly bag
size 18 in. × 22 in.
Sinônimo(s):
Foil Bag, Poly Bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
embalagem
pack of 10 × 30 bags
tamanho
18 in. × 22 in.
espessura
5 mil
Descrição geral
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Embalagem
1PAK ≡ 10 bags
30PAK ≡ 300 bags
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)