Documentos Principais
Z757284
Kern ABT analytical balances
model 220-4M, weighing capacity 220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Sinônimo(s):
analytical scales
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiais
stainless steel weighing plate
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern ABT 220-4NM
faixa de medição
resolution: 0.1 mg
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g
tacho de pesagem L × P
8 cm × 8 cm
Descrição geral
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5